Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB2701965
Sigma-Aldrich
Anti-HSPB1 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
HSP27, HSP28, Hsp25, SRP27
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
23 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
10 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-20000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... HSPB1(3315)
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający regionowi w obrębie aminokwasów 1 i 205 HSP27 (Uniprot ID#P04792)
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: FACS: Rozcieńczenie zależne od testu, ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC-P: 1:100-1:1000, IP: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:20000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny zostać określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Białko kodowane przez ten gen jest indukowane przez stres środowiskowy i zmiany rozwojowe. Kodowane białko jest zaangażowane w odporność na stres i organizację aktyny oraz przemieszcza się z cytoplazmy do jądra po indukcji stresu. Defekty tego genu są przyczyną choroby Charcot-Marie-Tooth typu 2F (CMT2F) i dystalnej dziedzicznej neuropatii ruchowej (dHMN). [dostarczone przez RefSeq].
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
1XPBS, 20% glicerol (pH7). Jako środek konserwujący dodano 0,025% ProClin 300.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lin Xue et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35(7), 6999-7007 (2014-04-22)
Previous studies have indicated that heat shock protein 27 (HSP27) had high correlation with the development and progression in several tumors. However, the roles of HSP27 in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) were uncertain. The aim in this study is