Kluczowe dokumenty
SAB4500005
Sigma-Aldrich
Anti-BCL-2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Apoptosis regulator Bcl-2, B-cell CLL/lymphoma 2, BCL2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 26 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCL2(596)
Opis ogólny
Chłoniak B-komórkowy 2 (BCL-2) jest genem antyapoptotycznym i docelowym czynnika jądrowego-κB (NF-κB). Białko ulega ekspresji w otoczce jądrowej, mitochondriach i retikulum endoplazmatycznym. Gen kodujący BCL-2 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 18q21. Przeciwciało anty-BCL-2wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka BCL-2.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego BCL-2.
Zakres immunogenu: 41-90
Działania biochem./fizjol.
Chłoniak B-komórkowy 2 (BCL-2) hamuje apoptozę w komórkach i wykazano, że jest regulowany w górę w gruczolakach.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P. Riederer
Advances in Research on Neurodegeneration null
P. Riederer
Advances in Research on Neurodegeneration, 5 null
Structure-based lead optimization and biological evaluation of BAX direct activators as novel potential anticancer agents.
Stornaiuolo M
Journal of Medicinal Chemistry, 58(5), 2135-2148 (2015)
Bryce Patrick Portier et al.
The Journal of biological chemistry, 281(52), 40493-40502 (2006-11-09)
Bcl-2 is the best characterized member of a large family of proteins that regulate apoptosis. Although it is established that Bcl-2 localized at the mitochondria functions as an anti-apoptotic protein, the function of Bcl-2 at the nucleus remains unclear. Recently
Maartje van der Heijden et al.
Nature communications, 7, 10916-10916 (2016-03-10)
Intestinal tumour formation is generally thought to occur following mutational events in the stem cell pool. However, active NF-κB signalling additionally facilitates malignant transformation of differentiated cells. We hypothesized that genes shared between NF-κB and intestinal stem cell (ISCs) signatures