Kluczowe dokumenty
SAB2701118
Sigma-Aldrich
Anti-TRPM2 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
EREG1, KNP3, LTRPC2, TRPM2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: 500-3000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRPM2(7226)
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający regionowi w obrębie aminokwasów 181 i 423 TRPM2 zgodnie z NP_003298
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Białko kodowane przez ten gen jest przepuszczalnym dla wapnia kanałem kationowym, który jest regulowany przez wolną wewnątrzkomórkową ADP-rybozę. Kodowane białko jest aktywowane przez stres oksydacyjny i nadaje podatność na śmierć komórki. Opisano kilka alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu tego genu, ale ich pełna długość nie jest znana. [dostarczone przez RefSeq]
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
1XPBS, 20% glicerol (pH7). Jako środek konserwujący dodano 0,025% ProClin 300.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)