Kluczowe dokumenty
SAB2502170
Sigma-Aldrich
Anti-TNNI3 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CMD1FF, CMD2A, CMH7, RCM1, troponin I type 3 (cardiac)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
bovine, mouse, pig, human, canine, rat
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNNI3(7137)
Immunogen
Peptyd o sekwencji C-KVTKNITEIAD, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie z NP_000354.4
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gen Suzuki et al.
PloS one, 9(11), e113009-e113009 (2014-11-18)
Cardiosphere-derived cells (CDCs) improve ventricular function and reduce fibrotic volume when administered via an infarct-related artery using the "stop-flow" technique. Unfortunately, myocyte loss and dysfunction occur globally in many patients with ischemic and non-ischemic cardiomyopathy, necessitating an approach to distribute
Cristina Prat-Vidal et al.
International journal of cardiology, 174(3), 654-661 (2014-05-14)
The aim of this study was to develop a myocardial bioprosthesis for cardiac repair with an integrated online monitoring system. Myocardial infarction (MI) causes irreversible myocyte loss and scar formation. Tissue engineering to reduce myocardial scar size has been tested
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2502170-100UG4061837688607