Kluczowe dokumenty
SAB2501257
Sigma-Aldrich
Anti-CAMK2A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CAMKA, Anti-KIAA0968, calcium/calmodulin-dependent protein kinase II alpha
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAMK2A(815)
Immunogen
Peptyd o sekwencji CPRTAQSEETRVWHR, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie z NP_057065.2; NP_741960.1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej Tris z 0,02% azydkiem sodu i 0,5% albuminą surowicy bydlęcej.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Smita Thakker-Varia et al.
Stem cell research, 12(3), 762-777 (2014-04-22)
The neuropeptide VGF (non-acronymic), which has antidepressant-like effects, enhances adult hippocampal neurogenesis as well as synaptic activity and plasticity in the hippocampus, however the interaction between these processes and the mechanism underlying this regulation remain unclear. In this study, we
Bruno G Teodoro et al.
Journal of pineal research, 57(2), 155-167 (2014-07-02)
Melatonin has a number of beneficial metabolic actions and reduced levels of melatonin may contribute to type 2 diabetes. The present study investigated the metabolic pathways involved in the effects of melatonin on mitochondrial function and insulin resistance in rat
Jie-Min Jia et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(41), 13725-13736 (2014-10-10)
Dysbindin is a schizophrenia susceptibility gene required for the development of dendritic spines. The expression of dysbindin proteins is decreased in the brains of schizophrenia patients, and neurons in mice carrying a deletion in the dysbindin gene have fewer dendritic
Verónica Brito et al.
The Journal of clinical investigation, 124(10), 4411-4428 (2014-09-03)
Learning and memory deficits are early clinical manifestations of Huntington's disease (HD). These cognitive impairments have been mainly associated with frontostriatal HD pathology; however, compelling evidence provided by several HD murine models suggests that the hippocampus may contribute to synaptic
Zila Martinez-Lozada et al.
Glia, 62(9), 1543-1558 (2014-05-29)
Signaling via the major excitatory amino acid glutamate has been implicated in the regulation of various aspects of the biology of oligodendrocytes, the myelinating cells of the central nervous system (CNS). In this respect, cells of the oligodendrocyte lineage have