Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
ZRB1206
Sigma-Aldrich
Anti-CaM Kinase IIα Antibody, clone 1C20 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C20, monoclonal
recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt ~54.09 kDa
observed mol wt ~54 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine, bovine, mouse, monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało ZooMAb jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1C20 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa kinazę CaM IIa. Celuje w epitop w obrębie 19 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 19 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej kinazy CaM IIa.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki mózgowej szczura.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło kinazę CaM IIa w lizacie tkanki mózgowej szczura.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło kinazę CaM IIa w lizacie tkanki ludzkiego mózgu.
Affinity Binding Assay:: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd kinazy CaM IIa z KD 2,2 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło kinazę CaM IIa w skrawkach tkanki ludzkiej kory mózgowej.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło kinazę CaM IIa w wycinkach tkanki ludzkiej kory mózgowej.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-CaM Kinase IIa, klon 1C20 10889, nr kat. ZRB1206, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na kinazę CaM IIa i jest testowane w teście wiązania powinowactwa, immunofluorescencji, immunohistochemii i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Kinaza białkowa zależna od wapnia/kalmoduliny typu IIa (UniProt: Q9UQM7; znana również jako EC:2.7.11.17, CaM kinase II subunit alpha, CaMK-II subunit alpha) jest kodowana przez gen CAMK2A (znany również jako CAMKA, KIAA0968) (Gene ID: 815) u człowieka. Kinaza CaM II jest jednym z najszerzej badanych enzymów wielofunkcyjnych. Występuje w wysokich stężeniach w mózgu, a w niektórych regionach może stanowić do 2% całkowitej zawartości białka. Kinaza CaM II jest kompleksem około 12 podjednostek, które występują w czterech formach o różnej ekspresji (a, b, g, d). Izoformy a i b są najliczniejsze w neuronach, podczas gdy izoformy d i g ulegają ekspresji w większości tkanek. Kinaza CaM II jest aktywowana przez Ca2+/kalmodulinę. Wiązanie kalmoduliny z domeną wiążącą kalmodulinę (aa 290-300) powoduje zmianę konformacyjną, która łagodzi autoinhibicję wewnątrzsteryczną i umożliwia autofosforylację Thr-286, która zmienia kinazę w konstytutywnie aktywną formę i nadaje kinazie aktywność niezależną od Ca2+. Wykazano, że kinaza CaM II jest zaangażowana w plastyczność synaptyczną, uwalnianie neuroprzekaźników, długotrwałe wzmocnienie i migrację rozwijających się neuronów. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, odtwarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi monoklonalnymi przeciwciałami.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)