Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB2500664
Sigma-Aldrich
Anti-MYD88 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Myeloid differentiation primary response gene (88)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, canine, mouse, chimpanzee, human
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYD88(4615)
Immunogen
Peptide with sequence C-IKYKAMKKEFP from the internal region of the protein sequence according to NP_002459.1.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Jingjing Cai et al.
Molecular medicine (Cambridge, Mass.), 23 (2016-01-01)
The inflammatory pathways that drive the development of intimal hyperplasia (IH) following arterial injury are not fully understood. We hypothesized that the lysosomal cysteine protease cathepsin L activates processes leading to IH after arterial injury. Using a mouse model of