Kluczowe dokumenty
SAB2500663
Sigma-Aldrich
Anti-MYB/C-MYB antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MYB, Anti-Myeloblastosis viral (v-myb) oncogene homolog, avian, Anti-c-Myb_CDS, Anti-v-myb Myeloblastosis viral oncogene homolog (avian)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat, canine
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYB(4602)
Opis ogólny
Myeloblastosis (MYB) proto-oncogene, transcription factor (MYB) gene codes for a transcriptional activator, Myb-nuclear factor 1 B-type (MYB-NFIB), and is located on human chromosome 6q23.3.
Immunogen
Peptide with sequence C-QRHYNDEDPEKEKR from the internal region of the protein sequence according to NP_005366.2.
Działania biochem./fizjol.
Myeloblastosis (MYB) proto-oncogene, transcription factor (MYB) plays a key role in modulating various cellular genes that participates in the proliferation, differentiation, and apoptosis of cells. This protein promotes the development and metastasis of salivary adenoid cystic carcinoma (SACC). MYB plays ah role in initiating and maintaining acute leukemias. It participates in pancreatic cancer, prostate cancer, colorectal cancer, and breast cancer (BC).
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ren-Ming Yang et al.
Oncogene, 38(26), 5239-5249 (2019-04-12)
Over 70% of human breast cancers are estrogen receptor-positive (ER+), most of which express MYB. In these and other cell types, the MYB transcription factor regulates the expression of many genes involved in cell proliferation, differentiation, tumorigenesis, and apoptosis. So
Li-Hua Xu et al.
International journal of oncology, 54(5), 1579-1590 (2019-03-22)
The incidence of recurrent t(6;9) translocation of the MYB proto‑oncogene to NFIB (the gene that encodes nuclear factor 1 B‑type) in adenoid cystic carcinoma (ACC) tumour tissues is high. However, MYB [the gene that encodes transcriptional activator Myb (MYB)] overexpression is more common