Kluczowe dokumenty
SAB2109172
Sigma-Aldrich
Anti-NUPR1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
COM1, P8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
11 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rabbit, bovine, horse, human, canine
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NUPR1(57396)
Opis ogólny
NUPR1 może uczestniczyć w odpowiedzi na bodźce proapoptotyczne i promować wzrost komórek w sposób, który pomaga tkance przeciwdziałać różnym urazom. NUPR1 może przyczyniać się do fenotypu przerzutów.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PALVTGGGRKGRTKREAAANTNRPSPGGHERKLVTKLQNSERKKRGARR
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jiao Liu et al.
Nature communications, 12(1), 647-647 (2021-01-30)
Ferroptosis is a type of iron-dependent regulated cell death, representing an emerging disease-modulatory mechanism. Transcription factors play multiple roles in ferroptosis, although the key regulator for ferroptosis in iron metabolism remains elusive. Using NanoString technology, we identify NUPR1, a stress-inducible