Key Documents
SAB2109043
Sigma-Aldrich
Anti-SLC9A3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
MGC126718, MGC126720, NHE3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
93 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
sheep, bovine, rat, human, canine, pig, rabbit, mouse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC9A3(57396)
Opis ogólny
SLC9A3 is involved in pH regulation to eliminate acids generated by active metabolism or to counter adverse environmental conditions. SLC9A3 is the major proton extruding system driven by the inward sodium ion chemical gradient. SLC9A3 plays an important role in signal transduction.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SLC9A3
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: AEDMVTHHTLQQYLYKPRQEYKHLYSRHELTPTEDEKQDREIFHRTMRKR
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide