Kluczowe dokumenty
SAB2500221
Sigma-Aldrich
Anti-CDKN2A (Isoform 1)/P16INK4A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, Anti-HGNC:1787, Anti-p16INK4a
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDKN2A(1029)
Opis ogólny
Inhibitor kinazy zależnej od cyklin 2A (CDKN2A), znany również jako P16-INK4A, należy do rodziny inhibitorów CDK Ink4 (inhibitor of CDK4). Jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 9p21 w locus INK4a/ alternate reading frame (ARF). Ludzki P16-INK4A jest zlokalizowany zarówno w jądrze, jak i cytoplazmie, a jego ekspresja wzrasta wraz ze starzeniem się w tkankach skóry i nerek.
Immunogen
Peptide with sequence C-HARIDAAEGPSDIPD from the C Terminus of the protein sequence according to NP_000068.1.
Działania biochem./fizjol.
Inhibitor kinazy zależnej od cyklin 2A (CDKN2A), znany również jako P16-INK4A, zatrzymuje progresję cyklu komórkowego poprzez hamowanie fazy S i promuje apoptozę. Kodowane białko ma antyproliferacyjną aktywność biologiczną i jest zaangażowane w szlak białkowy retinoblastoma (Rb). P16-INK4A działa jako supresor nowotworów i odgrywa istotną rolę w starzeniu się i starzeniu komórkowym. Zwiększona ekspresja tego białka może prowadzić do różnych rodzajów nowotworów wysokiego stopnia. P16-INK4A ułatwia również inwazję komórek i angiogenezę. Metylacja promotora P16-INK4A w popłuczynach oskrzelowych może funkcjonować jako potencjalny biomarker w diagnostyce raka płuc.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
p16(Ink4a) overexpression in cancer: a tumor suppressor gene associated with senescence and high-grade tumors.
Romagosa C
Oncogene (2011)
Bronchial lavage P 16INK4A gene promoter methylation and lung cancer diagnosis: A meta-analysis.
Yifan D
Indian Journal of Cancer (2015)
Expression and significance of p53, rb, p21/waf-1, p16/ink-4a, and PTEN tumor suppressors in canine melanoma.
Koenig A
Veterinary Pathology (2002)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2500221-100UG4061832482934