Key Documents
SAB2109022
Sigma-Aldrich
Anti-SPDEF (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
PDEF, RP11-375E1__A.3, bA375E1.3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
37 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine, rabbit, mouse, bovine, horse, human, guinea pig, rat
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPDEF(57396)
Opis ogólny
PDEF is an ETS transcription factor expressed in prostate epithelial cells. It acts as an androgen-independent transactivator of PSA expression.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human SPDEF
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: FKIEDSAQVARLWGIRKNRPAMNYDKLSRSIRQYYKKGIIRKPDISQRLV
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide