Kluczowe dokumenty
WH0025803M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SPDEF antibody produced in mouse
clone 4A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PDEF, Anti-RP11375E1__A.3, Anti-SAM pointed domain containing ets transcription factor, Anti-bA375E1.3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPDEF(25803)
Opis ogólny
PDEF jest czynnikiem transkrypcyjnym ETS ulegającym ekspresji w komórkach nabłonka gruczołu krokowego. Działa jako niezależny od androgenów transaktywator ekspresji PSA (MIM 176820).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
SPDEF (NP_036523, 92 a.a. ~ 200 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QCPVIDSQAPAGSLDLVPGGLTLEEHSLEQVQSMVVGEVLKDIETACKLLNITADPMDWSPSNVQKWLLWTEHQYRLPPMGKAFQELAGKELCAMSEEQFRQRSPLGGD
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xin-Hua Cheng et al.
PLoS genetics, 10(9), e1004656-e1004656 (2014-09-26)
SAM-pointed domain-containing ETS transcription factor (SPDEF) is expressed in normal prostate epithelium. While its expression changes during prostate carcinogenesis (PCa), the role of SPDEF in prostate cancer remains controversial due to the lack of genetic mouse models. In present study