Key Documents
SAB2108838
Sigma-Aldrich
Anti-Saa1 antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Synonim(y):
AR7, EAR7, ERB-T-1, ERBA, ERBA1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
14 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
horse, bovine, goat, canine, guinea pig, human, mouse, pig, rat, sheep, zebrafish
stężenie
0.5 mg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SAA1(6288)
Opis ogólny
Saa1 is a major acute phase reactant and apolipoprotein of the HDL complex.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of Mouse Saa1
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: DKYFHARGNYDAAQRGPGGVWAAEKISDGREAFQEFFGRGHEDTIADQEA
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide