Kluczowe dokumenty
SAB1412598
Sigma-Aldrich
ANTI-MUC2 antibody produced in mouse
clone 2A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MLP, MUC2, SMUC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35.09 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MUC2(4583)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny mucyn. Mucyny to glikoproteiny o wysokiej masie cząsteczkowej wytwarzane przez wiele tkanek nabłonkowych. Białko kodowane przez ten gen jest wydzielane i tworzy nierozpuszczalną barierę śluzową, która chroni światło jelita. Białko polimeryzuje do postaci żelu, którego 80% masy stanowią łańcuchy boczne oligosacharydów. Białko posiada centralną domenę zawierającą tandemowe powtórzenia bogate w treoninę i prolinę, która waha się od 50 do 115 kopii u różnych osobników. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu tego genu, ale ich pełna długość nie jest znana. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MUC2 (NP_002448, 4993 a.a. ~ 5078 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
THCIIKRPDNQHVILKPGDFKSDPKNNCTFFSCVKIHNQLISSVSNITCPNFDASICIPGSITFMPNGCCKTCTPRNETRVPCSTV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tsukasa Nishida et al.
Diseases of the colon and rectum, 57(8), 905-915 (2014-07-09)
The appropriateness of endoscopic resection in patients with T1 colorectal carcinomas is unclear. Highly precise predictors of lymph node metastasis are required to optimize the outcomes of treatments for T1 colorectal carcinomas. The purpose of this work was to identify
Takanori Yamada et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 70, 107-113 (2014-05-20)
Helicobacter pylori (H. pylori) infection is well known to be associated with chronic gastritis and also development of gastric cancer. Raphanobrassica (RB) is an intergeneric hybrid of the genera Raphanus (radish) and Brassica (cabbages) containing appreciable amounts of glucoraphanin (GR)
Øystein Sørdal et al.
Experimental and molecular pathology, 96(3), 274-278 (2014-03-05)
The purpose of this study is to assess the exocrine and neuroendocrine properties of tumour cells in diffuse gastric cancer with signet ring cell differentiation. Mucin mRNA and protein expressions (MUC1, 2, 3, 4, 5AC, 6 and MUC13) were assessed
Stéphanie Da Silva et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 307(4), G420-G429 (2014-06-28)
Despite well-known intestinal epithelial barrier impairment and visceral hypersensitivity in irritable bowel syndrome (IBS) patients and IBS-like models, structural and physical changes in the mucus layer remain poorly understood. Using a water avoidance stress (WAS) model, we aimed at evaluating