Kluczowe dokumenty
SAB1412431
Sigma-Aldrich
ANTI-MUC2 antibody produced in mouse
clone 3D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MLP, MUC2, SMUC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.63 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MUC2(4583)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny mucyn. Mucyny to glikoproteiny o wysokiej masie cząsteczkowej wytwarzane przez wiele tkanek nabłonkowych. Białko kodowane przez ten gen jest wydzielane i tworzy nierozpuszczalną barierę śluzową, która chroni światło jelita. Białko polimeryzuje do postaci żelu, którego 80% masy stanowią łańcuchy boczne oligosacharydów. Białko posiada centralną domenę zawierającą tandemowe powtórzenia bogate w treoninę i prolinę, która waha się od 50 do 115 kopii u różnych osobników. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu tego genu, ale ich pełna długość nie jest znana. (dostarczone przez RefSeq)
Mucyna 2, oligomeryczny śluz/żel (MUC2) jest kodowana przez gen zmapowany w obrębie 400kb na ludzkim chromosomie 11p15.5. Kodowane białko ma masę cząsteczkową ~550 kDa i ulega ekspresji na wysokich poziomach w jelicie i na niższych poziomach w drzewie oddechowym. Mucyna jest kluczowym składnikiem śluzu i składa się z jednej częściowej domeny von Willebranda (vWD) na N-końcu i dwóch kompletnych domen, w tym domeny CysD i dwóch domen proliny, treoniny i seryny (PTS), które stają się gęsto O-glikozylowane, tworząc przedłużone domeny mucyny.
Immunogen
MUC2 (NP_002448, 5081 a.a. ~ 5179 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
TTEVSYAGCTKTVLMNHCSGSCGTFVMYSAKAQALDHSCSCCKEEKTSQREVLSCPNGGSLTHTYTHIESCQCQDTVCGLPTGTSRRARRSPRHLGSG*
Działania biochem./fizjol.
Mucyna 2, oligomeryczny śluz/żel (MUC2) działa jako główny składnik dwuwarstwowej struktury śluzowej w okrężnicy. MUC2 w zewnętrznej warstwie śluzowej zapewnia środowisko dla flory komensalnej, a w warstwowej wewnętrznej warstwie śluzowej chroni komórki nabłonkowe przed inwazją bakterii. Kodowane białko kontroluje ekspresję i aktywność przeciwdrobnoustrojową β-defensyny 2. Niedobór mucyny MUC2 może prowadzić do oportunistycznej inwazji drobnoustrojów i/lub upośledzonej odpowiedzi wrodzonej.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L E Vinall et al.
Human genetics, 102(3), 357-366 (1998-04-17)
A family of four genes that encode major secreted mucins (MUC6, MUC2, MUC5AC and MUC5B) map to within 400 kb on chromosome 11p15.5. These genes contain long stretches of tandem repeats of sequence that encode serine- and threonine-rich domains but
P Pigny et al.
Genomics, 38(3), 340-352 (1996-12-15)
Four distinct genes that encode mucins have previously been mapped to chromosome 11p15.5. Three of these genes (MUC2, MUC5AC, and MUC6) show a high level of genetically determined polymorphism and were analyzed in the CEPH families. Linkage analysis placed all
E R Cobo et al.
Mucosal immunology, 8(6), 1360-1372 (2015-04-30)
In this study we identified mechanisms at the colonic mucosa by which MUC2 mucin regulated the production of β-defensin in a proinflammatory milieu but functionally protected susceptible bacteria from its antimicrobial effects. The regulator role of MUC2 on production of
Sjoerd van der Post et al.
Journal of proteome research, 13(12), 6013-6023 (2014-11-19)
The polymeric mucin MUC2 constitutes the main structural component of the mucus that covers the colon epithelium. The protein's central mucin domain is highly O-glycosylated and binds water to provide lubrication and prevent dehydration, binds bacteria, and separates the bacteria
Christian V Recktenwald et al.
The Journal of biological chemistry, 291(26), 13580-13590 (2016-04-30)
The main structural component of the mucus in the gastrointestinal tract is the MUC2 mucin. It forms large networks that in colon build the loose outer mucous layer that provides the habitat for the commensal flora and the inner mucous
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1412431-100UG4061831670332