Kluczowe dokumenty
SAB2108777
Sigma-Aldrich
Anti-GLI2 antibody produced in rabbit HRP conjugated
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
133 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GLI2(2736)
Opis ogólny
GLI2 koduje białko należące do podklasy białek palca cynkowego typu C2H2 z rodziny Gli. Członkowie tej podklasy charakteryzują się jako czynniki transkrypcyjne, które wiążą DNA poprzez motywy palca cynkowego. Motywy te zawierają konserwowane połączenia H-C. Białka palca cynkowego z rodziny Gli są mediatorami sygnalizacji Sonic hedgehog (Shh) i są zaangażowane jako silne onkogeny w komórkach raka zarodkowego. Białko kodowane przez ten gen lokalizuje się w cytoplazmie i aktywuje ekspresję genu PTCH (patched Drosophila homolog). Uważa się również, że odgrywa rolę podczas embriogenezy. Kodowane białko jest związane z kilkoma fenotypami - zespołem cefalopolisndaktylii Greiga, zespołem Pallistera-Halla, polidaktylią przedosiową typu IV, polidaktylią poosiową typu A1 i B.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego GLI2
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RNDVHLRTPLLKENGDSEAGTEPGGPESTEASSTSQAVEDCLHVRAIKTE
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)