Merck
11093266910
Roche
Koniugat streptawidyna-AP do wykrywania kwasów nukleinowych
Synonim(y):
streptawidyna
About This Item
Kod UNSPSC:
12352106
Formularz
solution
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 200 μL (150U)
producent / nazwa handlowa
Roche
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Do wykrywania kwasów nukleinowych znakowanych biotyną.
Postać fizyczna
Roztwór w 50 mM buforze trietanoloaminowym, 3M NaCl, 1 mM MgCl2, 0,1 mM ZnCl2, 10 mg/ml albuminy surowicy bydlęcej, pH 7,6.
Uwaga dotycząca przygotowania
Roztwór roboczy:
Przygotować przez rozcieńczenie roztworu koniugatu w stosunku 1:5 000 w 100 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 7,5.
Inne uwagi
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
William Rodemer et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 14, 61-61 (2020-04-09)
Traumatic spinal cord injury (SCI) results in persistent functional deficits due to the lack of axon regeneration within the mammalian CNS. After SCI, chondroitin sulfate proteoglycans (CSPGs) inhibit axon regrowth via putative interactions with the LAR-family protein tyrosine phosphatases, PTPσ
Sumonto Mitra et al.
Frontiers in aging neuroscience, 13, 714186-714186 (2021-09-04)
Gradual decline in cholinergic transmission and cognitive function occurs during normal aging, whereas pathological loss of cholinergic function is a hallmark of different types of dementia, including Alzheimer's disease (AD), Lewy body dementia (LBD), and Parkinson's disease dementia (PDD). Glial
Global Trade Item Number
SKUGTIN
110932669104061838250667