Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB2108761
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A4
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- ANT1, Anti- PEO2, Anti- PEO3, Anti- T1, Anti-ANT
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
33 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, guinea pig, bovine, mouse, human, rabbit, rat, sheep, goat
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_001151
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC25A4(291)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego SLC25A4
Działania biochem./fizjol.
Gen ten należy do podrodziny mitochondrialnych genów białek nośnikowych. Produkt tego genu funkcjonuje jako bramkowany por, który przenosi ADP z macierzy mitochondrialnej do cytoplazmy. Białko tworzy homodimer osadzony w wewnętrznej błonie mitochondrialnej. Wykazano, że mutacje w tym genie powodują autosomalną dominującą postępującą oftalmoplegię zewnętrzną i rodzinną kardiomiopatię przerostową.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LLQVQHASKQISAEKQYKGIIDCVRIPKEQGFLSFWRGNLANVIRYFPT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Atsushi Hoshino et al.
Nature, 575(7782), 375-379 (2019-10-17)
Mitochondrial homeostasis depends on mitophagy, the programmed degradation of mitochondria. Only a few proteins are known to participate in mitophagy. Here we develop a multidimensional CRISPR-Cas9 genetic screen, using multiple mitophagy reporter systems and pro-mitophagy triggers, and identify numerous components