Kluczowe dokumenty
SAB2108745
Sigma-Aldrich
Anti-KLF6
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- COPEB, Anti- CPBP, Anti- GBF, Anti-BCD1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
32 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, mouse, bovine, horse, rat, dog, human, rabbit
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_001300
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLF6(1316)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego KLF6
Działania biochem./fizjol.
KLF6 jest białkiem jądrowym, które ma trzy palce cynkowe na końcu swojej domeny C-końcowej, region centralny bogaty w serynę/treoninę i domenę kwasową leżącą w regionie N-końcowym. Palce cynkowe tego białka są odpowiedzialne za specyficzne wiązanie DNA z bogatymi w guaninę elementami promotora rdzenia. Region centralny może być zaangażowany w aktywację lub potranslacyjne szlaki regulacyjne, a kwaśna domena N-końcowa może odgrywać ważną rolę w procesie aktywacji transkrypcji. Jest zdolny do aktywacji transkrypcji około 4-krotnie zarówno na promotorach homologicznych, jak i heterologicznych. KLF6 może uczestniczyć w regulacji i / lub utrzymaniu podstawowej ekspresji genów glikoprotein specyficznych dla ciąży i prawdopodobnie innych genów pozbawionych pola TATA. Gen ten koduje białko jądrowe, które ma trzy palce cynkowe na końcu swojej domeny C-końcowej, region centralny bogaty w serynę / treoninę i kwaśną domenę leżącą w regionie N-końcowym. Palce cynkowe tego białka są odpowiedzialne za specyficzne wiązanie DNA z bogatymi w guaninę elementami promotora rdzenia. Region centralny może być zaangażowany w aktywację lub potranslacyjne szlaki regulacyjne, a kwaśna domena N-końcowa może odgrywać ważną rolę w procesie aktywacji transkrypcji. Jest ona zdolna do około 4-krotnej aktywacji transkrypcji zarówno na promotorach homologicznych, jak i heterologicznych. Wiązanie DNA i aktywność transkrypcyjna tego białka, w połączeniu z jego wzorem ekspresji, sugeruje, że białko to może uczestniczyć w regulacji i / lub utrzymaniu podstawowej ekspresji genów glikoprotein specyficznych dla ciąży i prawdopodobnie innych genów bez pola TATA. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-731 BM544849.1 20-750 732-1504 BC000311.2 669-1441 1505-1598 BC004301.1 1440-1533
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: REKKEESELKISSSPPEDTLISPSFCYNLETNSLNSDVSSESSDSSEELS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jing Han et al.
Gerontology, 68(10), 1145-1165 (2022-05-17)
Sepsis is a life-threatening inflammatory state that can result in septic acute kidney injury (SAKI). Circular RNAs (circRNAs) are implicated in various inflammatory diseases including SAKI. This study investigated the effect of circHIPK3 on inflammatory responses and cell senescence in