MABN119
Anti-KLF6 Antibody, clone 12A8.3
clone 12A8.3, from mouse
Synonim(y):
Krueppel-like factor 6, B-cell-derived protein 1, Core promoter element-binding protein, GC-rich sites-binding factor GBF, Proto-oncogene BCD1, Suppressor of tumorigenicity 12 protein, Transcription factor Zf9
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
12A8.3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLF6(1316)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected KLF6 in human placenta tissue.
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected KLF6 in 10 µg of NIH-3T3 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
NIH-3T3 cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1