Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2108601
Sigma-Aldrich
Anti-NOX1
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- MOX1, Anti- NOH-1, Anti- NOH1, Anti-GP91-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
65 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, horse, human, rat, dog, bovine, guinea pig
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_007052
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOX1(27035)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego NOX1
Działania biochem./fizjol.
Bramkowane napięciem kanały protonowe (wodorowe) odgrywają ważną rolę w obronie komórkowej przed stresem kwasowym. Są one unikalne wśród kanałów jonowych pod względem ich niezwykle wysokiej selektywności, wyraźnej zależności od temperatury i przewodnictwa jednostkowego, które jest o 3 rzędy wielkości niższe niż w przypadku większości innych kanałów jonowych. NOX1 jest homologiem podjednostki katalitycznej generującej ponadtlenek oksydazy NADPH fagocytów, gp91phox.Bramkowane napięciem kanały protonowe (wodorowe) odgrywają ważną rolę w obronie komórkowej przed stresem kwasowym. Są one unikalne wśród kanałów jonowych pod względem ich niezwykle wysokiej selektywności, wyraźnej zależności od temperatury i przewodnictwa jednostkowego, które jest o 3 rzędy wielkości niższe niż w przypadku większości innych kanałów jonowych. NOX1 jest homologiem podjednostki katalitycznej generującej ponadtlenek oksydazy NADPH fagocytów, gp91phox. Zidentyfikowano trzy warianty splicingu NOX1, NOH-1L, NOH-1S i NOH-1Lv. Prądy NOH-1S były odwracalnie blokowane przez cynk, znany inhibitor kanału H+. Wariant NOH-1S nie zawiera łańcucha transportu elektronów i uważa się, że przewodnictwo H+ jest jego główną funkcją fizjologiczną, podczas gdy NOH-1L może przewodzić jony H+ jako część mechanizmu transportu elektronów.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: STIATSHPKSVVGVFLCGPRTLAKSLRKCCHRYSSLDPRKVQFYFNKENF
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2108601-100UL4061836146696