Key Documents
SAB2108515
Sigma-Aldrich
Anti-TWIST1
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti- ACS3, Anti- BPES2, Anti- BPES3, Anti- CRS1, Anti-SCS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
21 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, mouse, rat, horse, pig, human
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_000474
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TWIST1(7291)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human TWIST1
Działania biochem./fizjol.
Basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factors have been implicated in cell lineage determination and differentiation.TWIST1 is a bHLH transcription factor and shares similarity with another bHLH transcription factor, Dermo1. The strongest expression of this mRNA is in placental tissue; in adults, mesodermally derived tissues express this mRNA preferentially. Mutations in this gene have been found in patients with Saethre-Chotzen syndrome.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: DKLSKIQTLKLAARYIDFLYQVLQSDELDSKMASCSYVAHERLSYAFSVW
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fangfang Li et al.
PloS one, 14(10), e0218839-e0218839 (2019-10-10)
PRR14 (Proline rich protein 14) was firstly identified for its ability to specify and localize heterochromatin during cell cycle progression. Aberrant expression of PRR14 is associated with the tumorigenesis and progression of lung cancer. However, its involvement in colon cancer