Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700703
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SNAILwytwarzane u królika
Synonim(y):
SLUGH2, SNA, SNAH, SNAI1, SNAIL, SNAIL1, dJ710H13.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
29
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
3.89 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNAI1(6615)
Opis ogólny
Embrionalne białko ślimaka Drosophila jest represorem transkrypcji palca cynkowego, który obniża ekspresję genów ektodermalnych w mezodermie. Białko jądrowe kodowane przez ten gen jest strukturalnie podobne do białka ślimaka Drosophila i jest również uważane za krytyczne dla tworzenia mezodermy w rozwijającym się zarodku. Na chromosomie 2 znaleziono co najmniej dwa warianty podobnego przetworzonego pseudogenu.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-264 ludzkiego ślimaka (NP_005976.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)