Kluczowe dokumenty
SAB2107931
Sigma-Aldrich
Anti-FUBP1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
68kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, horse, human, rat, dog, rabbit, mouse, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FUBP1(8880)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego FUBP1
Działania biochem./fizjol.
Białko wiążące element far upstream aktywuje element far upstream (FUSE) c-myc i stymuluje ekspresję c-myc w niezróżnicowanych komórkach. Regulacja FUSE przez FUBP zachodzi poprzez jednoniciowe wiązanie FUBP do nici niekodującej. Aktywność FUBP może być regulowana przez alternatywny splicing, wydajność translacji i modyfikacje potranslacyjne.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QIAAKIGGDAGTSLNSNDYGGQKRPLEDGDQPDAKKVAPQNDSFGTQL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)