Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
HPA006149
Sigma-Aldrich
Anti-FUBP1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DNA helicase V, Anti-FBP, Anti-FUSE-binding protein 1, Anti-Far upstream element-binding protein 1, Anti-HDH V
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
GGGGVNDAFKDALQRARQIAAKIGGDAGTSLNSNDYGYGGQKRPLEDGDQPDAKKVAPQNDSFGTQLPPMHQQQRSVMTEEYKVPDGMVGFIIGRGGEQISRIQQESGCKIQIAPDSGGLPERSCML
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FUBP1(8880)
Immunogen
Far upstream element-binding protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86705
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fucheng Zhang et al.
Onkologie, 36(11), 650-655 (2013-11-07)
The aim of this study was to investigate the role of far upstream element-binding protein 1 (FUBP1) in gastric cancer development. Using immunohistochemistry, we detected FUBP1 expression in 18 chronic superficial gastritis patients, 33 chronic atrophic gastritis patients, 21 moderate
P Baumgarten et al.
Neuropathology and applied neurobiology, 40(2), 205-216 (2013-10-15)
The Far Upstream Element [FUSE] Binding Protein 1 (FUBP1) regulates target genes, such as the cell cycle regulators MYC and p21. FUBP1 is up-regulated in many tumours and acts as an oncoprotein by stimulating proliferation and inhibiting apoptosis. Recently, FUBP1
J Zhang et al.
Oncogene, 32(24), 2907-2916 (2012-08-29)
The far upstream binding protein 1 (FBP1) was first identified as a DNA-binding protein that regulates c-Myc gene transcription through binding to the far upstream element (FUSE) in the promoter region 1.5 kb upstream of the transcription start site. FBP1 collaborates