MAB1952Z
Anti-Integrin α3 Antibody, clone P1B5, azide free
clone P1B5, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD49c, MAB1952
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
P1B5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA3(3675)
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Cell Structure
Integrins
Immunohistochemistry on human tonsil
fresh frozen tissue
paraffin embedded tissue; protease digestion required:
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Komentarz do analizy
Human foetal foreskin fibroblasts (HFFF), neuroblastomas
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2