Kluczowe dokumenty
SAB2106860
Sigma-Aldrich
Anti-PORCN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
51 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, bovine, rabbit, guinea pig, human, dog, rat, horse
opakowanie
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PORCN(64840)
mouse ... Porcn(53627)
Immunogen
The immunogen for anti-PORCN antibody: synthetic peptide derected towards the middle region of human PORCN
Działania biochem./fizjol.
Porcn modulates the processing of Wnt proteins. Probable protein-cysteine N-palmitoyltransferase that palmitoylates Wnt family members.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: VAMKAVSLGFDLDRGEVGAVPSPVEFMGYLYFVGTIVFGPWISFHSYLQA
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)