Kluczowe dokumenty
SAB2106738
Sigma-Aldrich
Anti-B4GALT6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, horse, human, bovine, dog, pig, rabbit, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... B4GALT6(9331)
mouse ... B4galt6(56386)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany w stronę C-końca ludzkiego B4GALT6
Działania biochem./fizjol.
B4galt6 jest wymagany do biosyntezy glikosfingolipidów.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GGEDDDLWNRVHYAGYNVTRPEGDLGKYISIPHHHRGEVQFLGRYKLLRY
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maryam Rakhshandehroo et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular and cell biology of lipids, 1864(8), 1157-1167 (2019-05-06)
Natural killer T (NKT) cells in adipose tissue (AT) contribute to whole body energy homeostasis. Inhibition of the glucosylceramide synthesis in adipocytes impairs iNKT cell activity. Glucosylceramide biosynthesis pathway is important for endogenous lipid antigen activation of iNKT cells in