Kluczowe dokumenty
SAB2106317
Sigma-Aldrich
Anti-PTHLH antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
16 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, dog, bovine, guinea pig, goat, sheep, rabbit, human, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTHLH(5744)
mouse ... Pthlh(19227)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego PTHLH
Działania biochem./fizjol.
Pthlh jest peptydem neuroendokrynnym, który jest krytycznym regulatorem wzrostu komórek i narządów, rozwoju, migracji, różnicowania i przeżycia oraz nabłonkowego transportu jonów wapnia. Reguluje rozwój kości śródchrzęstnej i interakcje nabłonkowo-mezenchymalne podczas tworzenia gruczołów sutkowych i zębów. Jest wymagany do homeostazy szkieletu. Promuje różnicowanie mezenchymy sutka i wzrost pąków poprzez modulowanie odpowiedzi komórek mezenchymalnych na BMP. Zwiększa ekspresję BMPR1A w mezenchymie sutka, co zwiększa wrażliwość tych komórek na BMP i pozwala im reagować na BMP4 w sposób parakrynny i/lub autokrynny. Z kolei sygnalizacja BMP4 w mezenchymie wyzwala przerost nabłonka i zwiększa ekspresję MSX2, co powoduje, że mezenchym sutka hamuje tworzenie mieszków włosowych w osłonce brodawki sutkowej.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: EVSPNSKPAPNTKNHPVRFGSDDEGRYLTQETNKVETYKEQPLKTPGKKK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)