Kluczowe dokumenty
SAB2105549
Sigma-Aldrich
Anti-SLC4A5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC129662, Anti-NBC4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
126 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, bovine, dog, mouse, rat, human, guinea pig, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC4A5(57835)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego SLC4A5
Działania biochem./fizjol.
Gen ten koduje członka rodziny kotransporterów wodorowęglanu sodu (NBC), części nadrodziny transporterów wodorowęglanu. Kotransportery wodorowęglanu sodu są zaangażowane w wewnątrzkomórkową regulację pH i elektroneuralny lub elektrogenny wodorowęglan sodu.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SIAHIDSLKMETETSAPGEQPQFLGVREQRVTGIIVFILTGISVFLAPIL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)