SAB3701282
Anti-Human IgG (Fc specific)-Peroxidase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
HRP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Specyficzność
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Human IgG coupled to agarose beads. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Peroxidase, Anti-Rabbit Serum, Human IgG, Human IgG F(c) and Human Serum. No reaction was observed against Human IgG F(ab′)2
Immunogen
Human IgG F(c) fragment
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG
Postać fizyczna
Supplied in 0.01 M Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Rekonstytucja
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Renata G F Alvim et al.
Biochemical engineering journal, 186, 108537-108537 (2022-07-26)
Serological tests detect antibodies generated by infection or vaccination, and are indispensable tools along different phases of a pandemic, from early monitoring of pathogen spread up to seroepidemiological studies supporting immunization policies. This work discusses the development of an accurate
Beatriz C S Salles et al.
Immunobiology, 224(1), 163-171 (2018-09-30)
Serological tests are important tools for the diagnosis of Leishmania infection. However, they are not effective markers to diagnose asymptomatic cases of visceral leishmaniasis (VL) and patients developing tegumentary leishmaniasis (TL), since antileishmanial antibodies can be encountered in low levels
Mariana C Duarte et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 22(11), 1187-1196 (2015-09-18)
The serodiagnosis of human tegumentary leishmaniasis (TL) presents some problems, such as the low level of antileishmanial antibodies found in most of the patients, as well as the cross-reactivity in subjects infected by other trypanosomatids. In the present study, an
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB3701282-2MG | 4061834057284 |