Kluczowe dokumenty
SAB2104637
Sigma-Aldrich
Anti-ATP7A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MK, Anti-MNK
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
163 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, rat, human, mouse, dog, guinea pig, rabbit, bovine
opakowanie
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP7A(538)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ATP7A
Działania biochem./fizjol.
Gen ATP7A koduje ATPazę Menkesa przenoszącą miedź typu P, wszechobecne białko, które reguluje wchłanianie miedzi w przewodzie pokarmowym. Wewnątrz komórek białko to pełni podwójną funkcję: dostarcza miedź do cuproenzymów w Gol
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SSLFLKLYRKPTYESYELPARSQIGQKSPSEISVHVGIDDTSRNSPKLGL
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)