Kluczowe dokumenty
SAB2104244
Sigma-Aldrich
Anti-KCNH2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ERG1, Anti-HERG, Anti-HERG1, Anti-LQT2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
90 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, mouse, rat, guinea pig, horse, human, dog, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNH2(3757)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego KCNH2
Działania biochem./fizjol.
Gen ten koduje aktywowany napięciem kanał potasowy należący do rodziny eag. Dzieli podobieństwo sekwencji z genem Drosophila ether-a-go-go (eag). Mutacje w tym genie mogą powodować zespół długiego QT typu 2 (LQT2). Gen ten koduje aktywowany napięciem kanał potasowy należący do rodziny eag. Dzieli podobieństwo sekwencji z genem Drosophila ether-a-go-go (eag). Mutacje w tym genie mogą powodować zespół długiego QT typu 2 (LQT2). Zidentyfikowano warianty transkrypcyjne kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SQVSQFMACEELPPGAPELPQEGPTRRLSLPGQLGALTSQPLHRHGSDPG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Wu et al.
Neoplasma, 59(2), 207-215 (2012-01-18)
Human ether à go-go (hEAG) potassium channels are primarily expressed in brain but also frequently overexpressed in solid tumors, which could indicate their potential value for cancer diagnosis and therapy. hEAG1, one member of the hEAG subfamily, has been shown
Qiuming Gong et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 76, 26-32 (2014-08-17)
The KCNH2 gene encodes the Kv11.1 potassium channel that conducts the rapidly activating delayed rectifier current in the heart. KCNH2 pre-mRNA undergoes alternative processing; intron 9 splicing leads to the formation of a functional, full-length Kv11.1a isoform, while polyadenylation within
Xin Zhao et al.
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 387(11), 1079-1089 (2014-08-12)
Arsenic trioxide (As2O3) is used to treat acute promyelocytic leukemia. However, the cardiotoxicity of long QT syndrome restricts its clinical application. Previous studies showed that As2O3 can damage the human ether-a-go-go-related gene (hERG) current via disturbing its trafficking to cellular