Kluczowe dokumenty
SAB2103609
Sigma-Aldrich
Anti-ZFYVE1, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DFCP1, Anti-KIAA1589, Anti-TAFF1, Anti-ZNFN2A1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
40 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZFYVE1(53349)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego ZFYVE1
Działania biochem./fizjol.
ZFYVE1 zawiera dwie wiążące cynk domeny FYVE w tandemie. Białko to wiąże się z fosfatydyloinozytolo-3-fosforanem (PtdIns3P) poprzez palec cynkowy typu FYVE. Wykazuje głównie dystrybucję w Golgim, retikulum endoplazmatycznym i pęcherzykach. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu, które kodują dwie izoformy o różnych rozmiarach. Domena FYVE pośredniczy w rekrutacji białek zaangażowanych w transport błonowy i sygnalizację komórkową do błon zawierających fosfatydyloinozytol 3-fosforan (PtdIns(3)P). Gen ten koduje białko, które zawiera dwie wiążące cynk domeny FYVE w tandemie. Białko to wykazuje głównie dystrybucję w Golgim, retikulum endoplazmatycznym i pęcherzykach. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu, które kodują dwie izoformy o różnych rozmiarach.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GVPHEAKSRCRYSHQYDNRVYTCKACYERGEEVSVPKTSASTDSPWMGL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ivan Tattoli et al.
The EMBO journal, 32(23), 3066-3078 (2013-10-29)
Listeria can escape host autophagy defense pathways through mechanisms that remain poorly understood. We show here that in epithelial cells, Listeriolysin (LLO)-dependent cytosolic escape of Listeria triggered a transient amino-acid starvation host response characterized by GCN2 phosphorylation, ATF3 induction and