MABS1923
Anti-PTK7 Antibody, clone 31G9
clone 31G9, from rat
Synonim(y):
Inactive tyrosine-protein kinase 7, Colon carcinoma kinase 4, CCK-4, Protein-tyrosine kinase 7, Pseudo tyrosine kinase receptor 7, Tyrosine-protein kinase-like 7
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
31G9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTK7(5754)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected PTK7 in Immunofluorescence applications (Martinez, S., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(51):30562-72).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated PTK7 in HEK293 cell lysate. (Martinez, S., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(51):30562-72).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PTK7 in Western Blotting applications (Martinez, S., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(51):30562-72).
Signaling
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected PTK7 in one million NCI-H460 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1