Kluczowe dokumenty
SAB2103977
Sigma-Aldrich
Anti-CUGBP1, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-BRUNOL2, Anti-CUGBP, Anti-NAB50, Anti-hNab50
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
56 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, dog, rabbit, bovine, rat, guinea pig, mouse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CUGBP1(10658)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego CUGBP1
Działania biochem./fizjol.
Członkowie rodziny białek CELF/BRUNOL zawierają dwie N-końcowe domeny motywu rozpoznawania RNA (RRM), jedną C-końcową domenę RRM i rozbieżny segment 160-230 aa między drugą i trzecią domeną RRM. Członkowie tej rodziny białek regulują alternatywny splicing pre-mRNA i mogą być również zaangażowani w edycję mRNA i translację. Gen ten może odgrywać rolę w dystrofii miotonicznej typu 1 (DM1) poprzez interakcje z genem kinazy białkowej dystrophia myotonica (DMPK).
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QMKPADSEKNNVEDRKLFIGMISKKCTENDIRVMFSSFGQIEECRILRGP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jocelyn N Galloway et al.
Human molecular genetics, 23(22), 5906-5915 (2014-07-06)
Determining the molecular mechanism(s) leading to Purkinje neuron loss in the neurodegenerative disorder fragile X-associated tremor/ataxia syndrome (FXTAS) is limited by the complex morphology of this cell type. Purkinje neurons are notoriously difficult to isolate and maintain in culture presenting
Daphna Nachmani et al.
Nature communications, 5, 4186-4186 (2014-06-14)
The recognition of stress-induced ligands by the activating receptor NKG2D expressed on cytotoxic lymphocytes is crucial for the prevention and containment of various diseases and is also one of the best-studied examples of how danger is sensed by the immune
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2103977-100UL4061836162696
SAB2103977-50UG