Kluczowe dokumenty
SAB2103903
Sigma-Aldrich
Anti-RIPK3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-RIP3
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
57 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RIPK3(11035)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human RIPK3
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: ETPGLEGLKELMQLCWSSEPKDRPSFQECLPKTDEVFQMVENNMNAAVST
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xi Wang et al.
Neuroscience letters, 578, 111-116 (2014-07-06)
Spiral ganglion neuron (SGN) injury is a generally accepted precursor of auditory neuropathy. Receptor-interacting protein 3 (RIP3) has been reported as an important necroptosis pathway mediator that can be blocked by necrostatin-1 (Nec-1). In our study, we sought to identify
Erin Harberts et al.
Innate immunity, 20(5), 529-539 (2013-09-21)
UV irradiation-induced cellular damage is classically associated with apoptosis and is known to result in systemic immunosuppression. How the decision to undergo apoptosis is made following UV is not fully understood. We hypothesize that a central mediator of TLR signaling