Kluczowe dokumenty
SAB2103803
Sigma-Aldrich
Anti-MARCH5, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ20445, Anti-MARCH-V, Anti-MITOL, Anti-RNF153
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
31 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, bovine, dog, rabbit, horse, guinea pig, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MARCH5(54708)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego MARCH5
Działania biochem./fizjol.
MARCH5 jest ligazą ubikwityny mitochondrialnej błony zewnętrznej, która odgrywa rolę w kontroli morfologii mitochondriów poprzez regulację mitofusiny-2 (MFN2) i DRP1 (DNM1L). MARCH5 jest ligazą ubikwityny zewnętrznej błony mitochondrialnej, która odgrywa rolę w kontroli morfologii mitochondriów poprzez regulację mitofusyny-2 (MFN2; MIM 608507) i DRP1 (DNM1L; MIM 603850) (Nakamura i in., 2006 [PubMed 16936636]).[dostarczone przez OMIM]. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-1502 AK000452.1 3-1504 1503-1863 BC015480.1 1463-1823 1864-1901 BE393612.1 438-475 1902-3713 BC015480.1 1852-3663 3714-3941 BC015480.1 3669-3896
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: CRGSTKWVHQACLQRWVDEKQRGNSTARVACPQCNAEYLIVFPKLGPVVY
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2103803-100UL4061836161057
SAB2103803-50UG