Kluczowe dokumenty
SAB2101895
Sigma-Aldrich
Anti-PSMB5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-LMPX, Anti-MB1, Anti-MGC104214, Anti-Proteasome (prosome, macropain) subunit, β type, 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
28 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rabbit, rat, bovine, dog, horse, guinea pig, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSMB5(5693)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego PSMB5
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: IVAADSRATAGAYIASQTVKKVIEINPYLLGTMAGGAADCSFWERLLARQ
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Janakiram Reddy Vangala et al.
The Journal of biological chemistry, 289(18), 12612-12622 (2014-03-15)
The ubiquitin-proteasome system facilitates the degradation of ubiquitin-tagged proteins and performs a regulatory role in cells. Elevated proteasome activity and subunit expression are found in several cancers. However, the inherent molecular mechanisms responsible for increased proteasome function in cancers remain