Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1410992
Sigma-Aldrich
Anti-POMC antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 29.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POMC(5443)
Opis ogólny
Gen ten koduje prekursor hormonu polipeptydowego, który podlega rozległemu, specyficznemu dla tkanki, potranslacyjnemu przetwarzaniu poprzez rozszczepienie przez enzymy podobne do subtilizyny, znane jako konwertazy prohormonów. Istnieje osiem potencjalnych miejsc rozszczepienia w prekursorze polipeptydowym i, w zależności od rodzaju tkanki i dostępnych konwertaz, przetwarzanie może dać aż dziesięć biologicznie aktywnych peptydów zaangażowanych w różne funkcje komórkowe. Kodowane białko jest syntetyzowane głównie w komórkach kortykotropowych przedniego płata przysadki mózgowej, gdzie wykorzystywane są cztery miejsca rozszczepienia; adrenokortykotropina, niezbędna do prawidłowej steroidogenezy i utrzymania prawidłowej masy nadnerczy, oraz lipotropina beta są głównymi produktami końcowymi. W innych tkankach, w tym w podwzgórzu, łożysku i nabłonku, mogą być wykorzystywane wszystkie miejsca rozszczepienia, dając początek peptydom odgrywającym rolę w bólu i homeostazie energetycznej, stymulacji melanocytów i modulacji immunologicznej. Obejmują one kilka różnych melanotropin, lipotropin i endorfin, które są zawarte w peptydach adrenokortykotropiny i beta-lipotropiny. Mutacje w tym genie są związane z wczesną otyłością, niewydolnością nadnerczy i rudą pigmentacją włosów. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
POMC (NP_000930.1, 1 a.a. ~ 267 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MPRSCCSRSGALLLALLLQASMEVRGWCLESSQCQDLTTESNLECIRACKPDLSAETPMFPGNGDEQPLTENPRKYVMGHFRWDRFGRRNSSSSGSSGAGQKREDVSAGEDCGPLPEGGPEPRSDGAKPGPREGKRSYSMEHFRWGKPVGKKRRPVKVYPNGAEDESAEAFPLEFKRELTGQRLREGDGPDGPADDGAGAQADLEHSLVAAEKKDEGPYRMEHFRWGSPPKDKRYGFMTSEKSQTPLVTLFKNAIIKNAYKKGE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jiamei Lian et al.
PloS one, 9(8), e104160-e104160 (2014-08-02)
Olanzapine is the one of first line antipsychotic drug for schizophrenia and other serious mental illness. However, it is associated with troublesome metabolic side-effects, particularly body weight gain and obesity. The antagonistic affinity to histamine H1 receptors (H1R) of antipsychotic
Jiamei Lian et al.
Psychoneuroendocrinology, 48, 77-86 (2014-07-06)
Olanzapine is widely used to treat schizophrenia and other disorders, but causes adverse obesity and other metabolic side-effects. Both animal and clinical studies have shown that co-treatment with betahistine (a histaminergic H1 receptor agonist and H3 receptor antagonist) is effective
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1410992-100UG4061831462838