438190
Anti-LRP, Heavy Chain Mouse mAb (8G1)
liquid, clone 8G1, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-Low Density Lipoprotein Receptor-Related Protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8G1, monoclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRP1(4035)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Flow Cytometry (see comments)
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Immunoprecipitation (see comments)
Paraffin Sections (1-10 µg/ml)
Neutralization Studies (see comments)
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Rebeck, W.G., et al. 2001. Mol. Brain Res.87, 238.
Strickland, D.K., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 17401.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1