Kluczowe dokumenty
SAB1412638
Sigma-Aldrich
ANTI-SMG1 antibody produced in mouse
clone 4E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
61E3.4, ATX, KIAA0421, LIP, SMG1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.84 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMG1(23049)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko zaangażowane w rozpad mRNA za pośrednictwem transkryptów nonsensownych (NMD) jako część kompleksu nadzorującego mRNA. Białko ma aktywność kinazy i uważa się, że funkcjonuje w NMD poprzez fosforylację białka regulatora transkryptów nonsensownych 1. Opisano alternatywne warianty transkryptu, ale ich pełna długość nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SMG1 (NP_055535, 2922 a.a. ~ 3031 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PDVMSQNARKLIQKNLATSADTPPSTVPGTGKSVACSPKKAVRDPKTGKAVQERNSYAVSVWKRVKAKLEGRDVDPNRRMSVAEQVDYVIKEATNLDNLAQLYEGWTAWV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Li-Li Han et al.
Oncology reports, 31(6), 2569-2578 (2014-04-05)
Recent studies have demonstrated that SMG-1, a newly characterized member of the family of phosphatidylinositol 3-kinase-related protein kinases (PIKKs), is involved in tumorigenesis as a new tumor suppressor. However, its expression and significance in hepatocellular carcinoma (HCC) remain obscure. The
Se Jin Park et al.
American journal of rhinology & allergy, 28(3), 199-207 (2014-07-02)
Chronic sinusitis with nasal polyps (CRSwNPs) or CRS without NPs (CRSsNPs) is associated with expression of various cytokines. Lysophosphatidic acid (LPA) generated by autotaxin (ATX), LPA-producing enzyme, initiates signaling cascade involved in the inflammatory responses and participates in diverse biological
Soon Woo Nam et al.
International journal of oncology, 45(4), 1450-1456 (2014-07-16)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is an aggressive malignancy with a poor prognosis and a very complex dysregulated molecular etiology. Furthermore, conventional therapy thus far has had only limited success. A recently developed oral multikinase inhibitor, sorafenib, has been used to improve