Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA018322
Sigma-Aldrich
Anti-TOX antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Thymocyte selection-associated high mobility group box protein TOX, Anti-Thymus high mobility group box protein TOX
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
PDAPCLGPSPCLDPYYCNKFDGENMYMSMTEPSQDYVPASQSYPGPSLESEDFNIPPITPPSLPDHSLVHLNEVESGYHSLCHPMNHNGLLPFHPQN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TOX(9760)
Opis ogólny
Gen TOX (thymocyte selection-associated high mobility group box protein) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8q12.1. TOX należy do rodziny białek wiążących DNA HMG (high-mobility group) box. Ulega ekspresji głównie w grasicy.
Immunogen
Thymocyte selection-associated high mobility group box protein TOX recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Białko TOX (Thymocyte selection-associated high mobility group box protein) jest ważne dla selekcji, różnicowania i dojrzewania limfocytów T. TOX jest regulowany w górę przez receptor komórek pre-T (TCR) i aktywację TCR niedojrzałych tymocytów. Obecność TOX skutkuje rozszerzoną subpopulacją tymocytów CD8+ i zmniejszoną subpopulacją tymocytów CD4+. Promotor TOX jest hipermetylowany w liniach raka płuc i piersi, co skutkuje obniżoną regulacją TOX. Jednakże, obniżona regulacja TOX nie wpływa na proliferację lub potencjał migracyjny komórek. TOX jest wymagany do różnicowania komórek NK za pośrednictwem IL (interleukiny) -15. Ponadto TOX wpływa na ekspresję T-bet (T-box wyrażany w komórkach T), który odgrywa ważną rolę w różnicowaniu i dojrzewaniu NK.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci dostępu do wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73801
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Differential epigenetic regulation of TOX subfamily high mobility group box genes in lung and breast cancers.
Tessema M
PLoS ONE, 7, e34850-e34850 (2012)
Anne M R Schrader et al.
Archives of dermatological research, 308(6), 423-427 (2016-05-18)
Thymocyte selection-associated high-mobility group box (TOX) is aberrantly expressed in cutaneous T-cell lymphomas. In a recent study, TOX expression was noted unexpectedly in the follicle center (germinal center) B-cells of reactive lymph nodes and tonsils, used as external controls. To
A M R Schrader et al.
The British journal of dermatology, 175(2), 382-386 (2016-03-05)
TOX (thymocyte selection-associated high-mobility group box) was shown to be aberrantly expressed in mycosis fungoides (MF) and Sézary syndrome (SS) and is suggested to have additional diagnostic value. However, data on expression in other types of cutaneous T-cell lymphoma (CTCL)
Laura Y McGirt et al.
The Journal of investigative dermatology, 134(4), 1101-1107 (2013-12-07)
The pathogenesis of the cutaneous T-cell lymphoma (CTCL), mycosis fungoides (MF), is unclear. MicroRNA (miRNA) are small noncoding RNAs that target mRNA leading to reduced mRNA translation. Recently, specific miRNA were shown to be altered in CTCL. We detected significantly
L Y McGirt et al.
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 30(9), 1497-1502 (2016-06-28)
Cutaneous T-cell lymphomas (CTCL) are skin malignancies including mycosis fungoides (MF) and CD30(+) lymphoproliferative disorders (LPD). In early disease, CTCL can be difficult to diagnose, especially in MF for which there is no reliable diagnostic marker. MF/CTCL have increased expression