Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA018830
Sigma-Aldrich
Anti-FNTA antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CAAX farnesyltransferase subunit alpha, Anti-FTase-alpha, Anti-Protein farnesyltransferase/geranylgeranyltransferase type-1 subunit alpha, Anti-Ras proteins prenyltransferase alpha, Anti-Type I protein geranyl-geranyltransferase subunit alpha
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
LDSPSYVLYRHFRRVLLKSLQKDLHEEMNYITAIIEEQPKNYQVWHHRRVLVEWLRDPSQELEFIADI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FNTA(2339)
Opis ogólny
Gen podjednostki α farnezylotransferazy/geranylotransferazy typu 1 (FNTA) jest mapowany na ludzkim chromosomie 8. Białko lokalizuje się w cytoplazmie.
Immunogen
Protein farnesyltransferase/geranylgeranyltransferase type-1 subunit alpha recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Farnezylotransferaza (FTaza) jest odpowiedzialna za przyłączanie farnezylowej grupy lipidowej do białek, takich jak członkowie nadrodziny Ras. geranylgeranylotransferaza 1 (GGT1) uczestniczy w potranslacyjnej prenylacji białek, na przykład małych GTPaz. FTaza jest heterodimerem αβ. Podjednostka α (FNTA) jest również współdzielona z GGT1. GGT1 jest zaangażowana w żywotność komórek ludzkich mięśni gładkich dróg oddechowych (HASM). FTaza wiąże mikrotubule poprzez FNTA i w ten sposób reguluje aktywność cytoplazmatycznej deacetylazy HDAC6 (deacetylazy histonów 6).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86230
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Saeid Ghavami et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 302(4), L420-L428 (2011-12-14)
Geranylgeranyl transferase 1 (GGT1) is involved in the posttranslational prenylation of signaling proteins, such as small GTPases. We have shown that blocking the formation of isoprenoids with statins regulates survival of human lung mesenchymal cells; thus, we tested the hypothesis
Jun Zhou et al.
The Journal of biological chemistry, 284(15), 9648-9655 (2009-02-21)
The cytoplasmic deacetylase HDAC6 is an important regulator of cellular pathways that include response to stress, protein folding, microtubule stability, and cell migration, thus representing an attractive target for cancer chemotherapy. However, little is known about its upstream regulation. Our
Koei Chin et al.
Cancer cell, 10(6), 529-541 (2006-12-13)
This study explores the roles of genome copy number abnormalities (CNAs) in breast cancer pathophysiology by identifying associations between recurrent CNAs, gene expression, and clinical outcome in a set of aggressively treated early-stage breast tumors. It shows that the recurrent
Rajakrishnan Veluthakal et al.
Diabetes, 56(1), 204-210 (2006-12-29)
The majority of small G-proteins undergo posttranslational modifications (e.g., isoprenylation) at their C-terminal cysteine residues. Such modifications increase their hydrophobicity, culminating in translocation of the modified proteins to their relevant membranous sites for interaction with their respective effectors. Previously, we
S B Long et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(23), 12948-12953 (2001-11-01)
Protein farnesyltransferase (FTase) catalyzes the attachment of a farnesyl lipid group to the cysteine residue located in the C-terminal tetrapeptide of many essential signal transduction proteins, including members of the Ras superfamily. Farnesylation is essential both for normal functioning of