Kluczowe dokumenty
MABF2794
Sigma-Aldrich
Anti-TOX Antibody, clone NAN448B
Synonim(y):
Związane z selekcją tymocytów białko TOX o wysokiej ruchliwości; Białko TOX o wysokiej ruchliwości grasicy
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
NAN448B, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 57.51 kDa
observed mol wt ~57 and 61 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TOX(9760)
Opis ogólny
Białko TOX związane z selekcją tymocytów o wysokiej ruchliwości (UniProt: O94900; znane również jako białko TOX grasicy o wysokiej ruchliwości) jest kodowane przez gen TOX (znany również jako KIAA0808) (identyfikator genu: 9760) u człowieka. TOX jest członkiem ewolucyjnie konserwowanej rodziny białek wiążących DNA, która odgrywa wiele ról w rozwoju adaptacyjnego układu odpornościowego. Działa jako rozwojowy punkt kontrolny i reguluje pozytywną selekcję tymocytów w kierunku zaangażowania linii komórek T. Jest wymagany do rozwoju różnych podgrup komórek T, w tym pomocniczych komórek T CD4 +, cytotoksycznych komórek T CD8 +, regulatorowych komórek T i zależnych od CD1D komórek T naturalnych zabójców (NKT). Jego sygnał lokalizacji jądrowej znajduje się w aminokwasach 237-256, a region wiążący DNA (HMG box) znajduje się w aminokwasach 161-329. TOX służy jako czynnik wiążący DNA, który reguluje transkrypcję poprzez modyfikację lokalnej struktury chromatyny i modulowanie tworzenia kompleksów wielobiałkowych. Wiąże się z sekwencjami DNA bogatymi w GC w pobliżu miejsc startu transkrypcji, zmieniając strukturę chromatyny i modyfikując dostęp czynników transkrypcyjnych do DNA. Odgrywa również ważną rolę w zaangażowaniu neuronalnych komórek macierzystych i kortykogenezie. Podczas rozwoju korowego kontroluje pulę neuronalnych komórek macierzystych poprzez hamowanie przejścia od proliferacyjnych do różnicujących się progenitorów. Promuje również wzrost neurytów w nowonarodzonych neuronach migrujących w celu dotarcia do płytki korowej. W chłoniakach T-komórkowych wysoka ekspresja TOX została opisana we wszystkich ziarniniakach grzybiastych (MF). Większość prekursorowych chłoniaków limfoblastycznych B/T, pęcherzykowych i rozlanych chłoniaków z dużych komórek B, chłoniaków Hodgkina z przewagą limfocytów guzkowych i angioimmunoblastycznych chłoniaków T-komórkowych wykazuje silną ekspresję białka TOX. (Ref.: Maestre, L., et al. (2020). PLoS ONE 15(2); e0229743; Yun, S., et al. (2011). Immunol. Lett. 136(1); 29-36).
Specyficzność
Klon NAN448B jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa ludzkie białko TOX związane z selekcją tymocytów o wysokiej grupie ruchliwości. Celuje w epitop w N-końcowej połowie białka.
Immunogen
Znakowany His rekombinowany fragment odpowiadający pierwszym 250 aminokwasom ludzkiego białka TOX (TOX) związanego z selekcją tymocytów o wysokiej grupie ruchliwości.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizatach komórek MOLT-4.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło TOX w lizatach komórek MOLT-4.
Testowane zastosowania
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła TOX w zastosowaniach immunocytochemicznych (Maestre, L., et al. (2020). PLoS One. 15(2):e0229743).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła TOX w zastosowaniach immunohistochemicznych (Maestre, L., et al. (2020). PLoS One. 15(2):e0229743).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła TOX w zastosowaniach immunofluorescencji (Maestre, L., et al. (2020). PLoS One. 15(2):e0229743).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła TOX w aplikacjach Western Blotting (Maestre, L., et al. (2020). PLoS One. 15(2):e0229743).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-TOX, klon NAN448B, nr kat. MABF2794, jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa białko TOX grasicy o wysokiej grupie ruchliwości i jest testowane do stosowania w immunocytochemii, immunofluorescencji, immunohistochemii i Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1