Kluczowe dokumenty
SAB1412470
Sigma-Aldrich
ANTI-RUNX1 antibody produced in mouse
clone 3A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AML1, AML1-EVI-1, AMLCR1, CBFA2, RUNX1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.85 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RUNX1(861)
Opis ogólny
Czynnik wiążący rdzeń (CBF) jest heterodimerycznym czynnikiem transkrypcyjnym, który wiąże się z elementem rdzeniowym wielu wzmacniaczy i promotorów. Białko kodowane przez ten gen reprezentuje podjednostkę alfa CBF i uważa się, że jest zaangażowane w rozwój prawidłowej hematopoezy. Translokacje chromosomalne obejmujące ten gen są dobrze udokumentowane i zostały powiązane z kilkoma typami białaczki. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RUNX1 (NP_001001890.1, 210 a.a. ~ 310 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RVSPHHPAPTPNPRASLNHSTAFNPQPQSQMQDTRQIQPSPPWSYDQSYQYLGSIASPSVHPATPISPGRASGMTTLSAELSSRLSTAPDLTAFSDPRQFP
Działania biochem./fizjol.
RUNX1 odgrywa istotną rolę w supresji nowotworów i działaniach onkogennych. W hematopoezie bierze udział w rozwoju hematopoezy, homeostazie hematopoetycznych komórek macierzystych i różnych nowotworach krwi. Może mieć kliniczno-patologiczny wpływ na proliferację ludzkich komórek szpiku kostnego stosowanych w terapii transplantacyjnej.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kentson Lam et al.
Frontiers in bioscience (Landmark edition), 17, 1120-1139 (2011-12-29)
RUNX1 is a transcription factor that regulates critical processes in many aspects of hematopoiesis. RUNX1 is also integral in defining the definitive hematopoietic stem cell. In addition, many hematological diseases like myelodysplastic syndrome and myeloproliferative neoplasms have been associated with
Yu Fei Lee et al.
PloS one, 9(9), e106661-e106661 (2014-09-05)
The orchestration of histone modifiers is required to establish the epigenomic status that regulates gene expression during development. Whsc1 (Wolf-Hirschhorn Syndrome candidate 1), a histone H3 lysine 36 (H3K36) trimethyltransferase, is one of the major genes associated with Wolf-Hirshhorn syndrome