SAB1412336
ANTI-BRAF antibody produced in mouse
clone 1H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
B-RAF1, BRAF, BRAF1, FLJ95109, MGC126806
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H7, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35.97 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BRAF(673)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
FQNPTDVARSNPKSPQKPIVRVFLPNKQRTVVPARCGVTVRDSLKKALMMRGLIPECCAVYRIQDGEKKPIGWDTDISWLTGEELHVEVLENVP