Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA001119
Sigma-Aldrich
Anti-YY1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Delta transcription factor, Anti-NF-E1, Anti-Transcriptional repressor protein YY1, Anti-YY-1, Anti-Yin and yang 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
DLSDPKQLAEFARMKPRKIKEDDAPRTIACPHKGCTKMFRDNSAMRKHLHTHGPRVHVCAECGKAFVESSKLKRHQLVHTGEKPFQCTFEGCGKRFSLDFNLRTHVRIHTGDRPYVCPFDGCNKKFAQSTNLKSHILTH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... YY1(7528)
Opis ogólny
Gen YY1 (Yin Yang 1) koduje białko należące do rodziny genów GLI-Krüppel. Jest to białko palca cynkowego, które ulega wszechobecnej ekspresji. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 14q32.
Immunogen
Transcriptional repressor protein YY1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Anti-YY1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
YY1 (Yin Yang 1) jest transkrypcyjnym białkiem represorowym kodowanym przez gen YY1 u ludzi. Reguluje ono różne procesy biologiczne i może odgrywać ważną rolę w kancerogenezie. Stwierdzono, że jego ekspresja jest podwyższona w liniach komórkowych raka żołądka i pierwotnych rakach żołądka. Stwierdzono, że YY1 przyczynia się do kancerogenezy w raku żołądka. Stwierdzono, że to białko wiążące DNA reguluje aktywność promotora c-fos.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70355
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Natesan et al.
Genes & development, 7(12B), 2497-2509 (1993-12-01)
The assembly of multicomponent complexes at promoters, enhancers, and silencers likely entails perturbations in the path of the DNA helix. We present evidence that YY1, a ubiquitously expressed DNA-binding protein, regulates the activity of the c-fos promoter primarily through an
Samantha Kaufhold et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 35, 84-84 (2016-05-27)
The transcription factor Yin Yang 1 (YY1) is frequently overexpressed in cancerous tissues compared to normal tissues and has regulatory roles in cell proliferation, cell viability, epithelial-mesenchymal transition, metastasis and drug/immune resistance. YY1 shares many properties with cancer stem cells
Dharmaraj Chinnappan et al.
International journal of oncology, 34(5), 1417-1423 (2009-04-11)
Over-expression of the multifunctional zinc-finger transcription factor Yin Yang 1 (YY1) has been associated with cellular proliferation and resistance to apoptotic stimuli. In this study, we report that YY1 was uniformly highly over-expressed in a wide range of human cancer
Y Shi et al.
Cell, 67(2), 377-388 (1991-10-18)
A sequence within the transcription control region of the adeno-associated virus P5 promoter has been shown to mediate transcriptional activation by the adenovirus E1A protein. We report here that this same element mediates transcriptional repression in the absence of E1A.
Valentina Bevelacqua et al.
Oncotarget, 3(8), 882-892 (2012-08-30)
NECL-5 is involved in regulating cell-cell junctions, in cooperation with cadherins, integrins and platelet-derived growth factor receptor, that are essential for intercellular communication. Its role in malignant transformation was previously described. It has been reported that transformation of melanocytes is
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA001119-100UL4061836318420
HPA001119-25UL4061842772070