Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA011994
Sigma-Aldrich
Anti-MGLL antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-HU-K5, Anti-Lysophospholipase homolog, Anti-Lysophospholipase-like, Anti-MGL, Anti-Monoglyceride lipase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
RQHIMETGPEDPSSMPEESSPRRTPQSIPYQDLPHLVNADGQYLFCRYWKPTGTPKALIFVSHGAGEHSGRYEELARMLMGLDLLVFAHDHVGHGQSEGERMVVSDFHVFVRDVLQHVDSMQKDYPGLPVFLLGHSM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MGLL(11343)
Powiązane kategorie
Immunogen
Monoglyceride lipase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
MGLL (lipaza monoglicerydowa) jest hydrolazą serynową o masie cząsteczkowej 33 218. Bierze udział w inaktywacji pierwotnego endokannabinoidu 2-arachidonoiloglicerolu (2-AG). W układzie nerwowym ułatwia hydrolityczną konwersję przechowywanych trójglicerydów, takich jak pierwotny endokannabinoid 2-arachidonoiloglicerol i pokrewne monoacyloglicerole do kwasów tłuszczowych i glicerolu w celu uwolnienia kwasu arachidonowego. Kontroluje również szybkość i preferencje izomerów podczas hydrolizy monoacylogliceroli. W komórkach nowotworowych jego wysoka ekspresja pomaga kontrolować poziom kwasów tłuszczowych, co z kolei sprzyja migracji komórek nowotworowych, inwazji i wzrostowi guza.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70462
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Karlsson et al.
The Journal of biological chemistry, 272(43), 27218-27223 (1997-10-27)
Monoglyceride lipase catalyzes the last step in the hydrolysis of stored triglycerides in the adipocyte and presumably also complements the action of lipoprotein lipase in degrading triglycerides from chylomicrons and very low density lipoproteins. Monoglyceride lipase was cloned from a
Daniel K Nomura et al.
Cell, 140(1), 49-61 (2010-01-19)
Tumor cells display progressive changes in metabolism that correlate with malignancy, including development of a lipogenic phenotype. How stored fats are liberated and remodeled to support cancer pathogenesis, however, remains unknown. Here, we show that the enzyme monoacylglycerol lipase (MAGL)
Tuomo Laitinen et al.
Molecular pharmacology, 85(3), 510-519 (2013-12-26)
Considerable progress has been made in recent years in developing selective, potent monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitors. In the investigations of measures to inhibit this enzyme, less attention has been paid to improving our understanding of its catalytic mechanisms or substrate
Toshiya Okumura et al.
PloS one, 9(6), e100559-e100559 (2014-06-20)
Phosphorylation of hormone-sensitive lipase (HSL) and perilipin by protein kinase A (PKA) promotes the hydrolysis of lipids in adipocytes. Although activation of lipolysis by PKA has been well studied, inactivation via protein phosphatases is poorly understood. Here, we investigated whether
Produkty
Information on fatty acid synthesis and metabolism in cancer cells. Learn how proliferatively active cells require fatty acids for functions such as membrane generation, protein modification, and bioenergetic requirements. These fatty acids are derived either from dietary sources or are synthesized by the cell.